Learn More
N-Metilnicotinamida, TRC
Código de producto. 17911515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17911515 5 g 5 g
17900715 2.5 g 2.50 g
17901515 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17911515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3211705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114-33-0
Fórmula molecular C7 H8 N2 O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Sinónimo 3-Pyridinecarboxamide, N-methyl-, Nicotinamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 3-(Methylcarbamoyl)pyridine, 3-(N-Methylcarbamoyl)pyridine, N-Methylnicotinamide, NSC 66521, Nicotinic acid methylamide, N'-Methylnicotinamide, SR 4415
Nombre IUPAC N-metilpiridina-3-carboxamida
SMILES CNC(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylnicotinamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0637