Learn More
N-metilnicotinamida, Mikromol™
Descripción
N-metilnicotinamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylnicotinamide |
| CAS | 114-33-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methylnicotinamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxamide, N-methyl-, Nicotinamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 3-(Methylcarbamoyl)pyridine, 3-(N-Methylcarbamoyl)pyridine, N-Methylnicotinamide, NSC 66521, Nicotinic acid methylamide, N'-Methylnicotinamide, SR 4415 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10) |
| SMILES | CNC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | N-metilpiridina-3-carboxamida |
| Mostrar más |