Learn More
N-Metilnicotinamida-d4, TRC
Código de producto. 30482236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482236 100 mg 100 miligramos
30465762 10 mg 10 miligramos
30480415 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30482236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM321172100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2708278-64-0
Fórmula molecular C7 D4 H4 N2 O
Peso molecular (g/mol) 140.176
Sinónimo N-Methylnicotinamide-2,4,5,6-d4, N-Methyl-3-pyridinecarboxamide-2,4,5,6-d4, 3-(Methylcarbamoyl)pyridine-2,4,5,6-d4, N-Methylnicotinamide-d4, Nicotinic acid-d4 methylamide, N'-Methylnicotinamide-d4, N-Methylnicotinamide-2,4,5,6-D4
Nombre IUPAC 2,4,5,6-tetradeuterio-N-metilpiridina-3-carboxamida
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C(=O)NC)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylnicotinamide-d4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)/i2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.089