Learn More
N-Metilmorfolina (síntesis de péptidos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10688393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10688393 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
1 options
Código de producto. 10688393 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP610500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La N-metilmorfolina se utiliza en protocolos de síntesis de péptidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa Methylmorpholine
Nombre del producto químico o material N-Methylmorpholine
CAS 109-02-4
Intervalo de ebullición 2 max.
Punto de fusión -65°C
Color Incolora
Densidad 0.920g/cm³
pH 10.6
Punto de ebullición 115°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H11NO
Número MDL MFCD00006175
Cantidad 500 mL
Índice Merck 15, 6362
Sinónimo n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
Clave InChI SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCOCC1
Nombre IUPAC 4-metilmorfolina
Peso molecular (g/mol) 101.15
PubChem CID 7972
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Presión de vapor 22.5mmHg at 20°C
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Síntesis de péptidos
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylmorpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.