Learn More
N-óxido de N-metilmorfolina, TRC
Código de producto. 30470260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470260 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30470260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32105525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylmorpholine N-Oxide
CAS 7529-22-8
Fórmula molecular C5H11NO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Methylmorpholine 4-Oxide, 4-Methylmorpholine Oxide, 4-Methylmorpholine N-Oxide, N-Methylmorpholine Oxide, N-methylmorpholine N-Oxide, NMMO, NMO, NSC 73198, NSC 82153
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCOCC1
Nombre IUPAC 4-metil-4-oxidomorfolin-4-io
Peso molecular (g/mol) 117.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079