Learn More
N-óxido de N-metilmorfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylmorpholine N-Oxide |
| CAS | 7529-22-8 |
| Fórmula molecular | C5H11NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methylmorpholine 4-Oxide, 4-Methylmorpholine Oxide, 4-Methylmorpholine N-Oxide, N-Methylmorpholine Oxide, N-methylmorpholine N-Oxide, NMMO, NMO, NSC 73198, NSC 82153 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-4-oxidomorfolin-4-io |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |