Learn More
N-Metilmorfolina, 99,5 %, purificada por redestilación, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10556430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10556430 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10893191 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10556430 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432801000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-02-4 | C5H11NO | 101.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-02-4
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00006175
Clave InChI SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
PubChem CID 7972
Nombre IUPAC 4-metilmorfolina
SMILES CN1CCOCC1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-Methylmorpholine
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -65.0°C
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4339 to 1.4359
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,6362
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viscosidad 0.91 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylmorpholine
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faroangivelser
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Skyddsangivelse
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.