Learn More
Sal sódica de N-metilmetanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylmethanesulfonamide Sodium Salt |
| CAS | 41881-75-8 |
| Fórmula molecular | C2H6NNaO2S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6NO2S.Na/c1-3-6(2,4)5;/h1-2H3;/q-1;+1 |
| SMILES | CS(=O)([N-]C)=O.[Na+] |
| Nombre IUPAC | metil(metilsulfonil)amida de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 131.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131 |