Learn More
N-Metilmaleimida, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11310044 25 g 25 g
11300044 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00437.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 930-88-1 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
N-Methylmaleimide is an electron deficient olefin that acts as a thiol-blocking reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metilmaleimida es una olefina deficiente en electrones que actúa como un reactivo de bloqueo de tiol.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-88-1
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.1
Número MDL MFCD00005508
Clave InChI SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylmaleimide, 1-methyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-methyl, n-methylmaleinimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl, n-methyl maleimide, unii-p0tfz8r21y, p0tfz8r21y, 1-methyl-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 70261
Nombre IUPAC 1-metilpirrol-2,5-diona
SMILES CN1C(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylmaleimide
Punto de fusión 94°C to 96°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2928
Beilstein 108550
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza ≥98%