Learn More
N-Metilmaleimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10020511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10020511 5 g Frasco de vidrio 5 g
10285581 25 g Frasco de vidrio 25 g
10328793 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10020511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 930-88-1 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-88-1
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.1
Número MDL MFCD00005508
Clave InChI SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylmaleimide, 1-methyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-methyl, n-methylmaleinimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl, n-methyl maleimide, unii-p0tfz8r21y, p0tfz8r21y, 1-methyl-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 70261
Nombre IUPAC 1-metilpirrol-2,5-diona
SMILES CN1C(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylmaleimide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93.0°C to 98.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 399
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals