Learn More
Hidracida N-metilmaleica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450047 25 g 25 g
11440047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20975.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5436-01-1 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5436-01-1
Número MDL MFCD00234108
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylmaleic hydrazide
Punto de fusión 216°C to 219°C
Fórmula molecular C5H6N2O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-hydroxy-1-methylpyridazin-6 1h-one, 1-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methylmaleic hydrazide, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3 2h-one, n-methyl maleic hydrazide, 1-methyl-3,6-1h,2h pyridazinedione, 1-methyl-1,2-dihydropyridazine-3,6-dione, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3-one, 1-methyl-1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione
Clave InChI UAECOHJYXUJDOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=O)C=CC(=O)N1
Nombre IUPAC 2-metil-1H-piridazina-3,6-diona
Peso molecular (g/mol) 126.12
PubChem CID 95157
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%