Learn More
Hidracida N-metilmaleica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440047 5 g 5 g
11450047 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20975.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5436-01-1 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5436-01-1
Número MDL MFCD00234108
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylmaleic hydrazide
Punto de fusión 216°C to 219°C
Fórmula molecular C10H13NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-amino-2-phenylbutyric acid, 2-ammonio-2-phenylbutanoate, benzeneacetic acid, a-amino-a-ethyl, 1-2-amino-2-phenylbutyric acid, aminophenylbutyric acid, acmc-20ao5m, 4-sulfobenzoic anhydride, 2-ethyl-2-phenylglycine, 2-amino-2-phenulbutyric acid, 2-amino-2-phenyl-butyric acid
Clave InChI UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2-fenilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 179.22
PubChem CID 89317
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%