Learn More
N-metilisobutilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylisobutylamine |
| CAS | 625-43-4 |
| Fórmula molecular | C5H13N |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | N,2-Dimethyl-1-propanamine, 2-Methyl-1-(methylamino)propane, Isobutylmethylamine, Methyl(2-methylpropyl)amine, Methylisobutylamine, N-Isobutyl-N-methylamine, N-Isobutylmethylamine, N-Methyl-2-methyl-n-propylamine, N-Methyl-2-methylpropan-1-amine, N-Methyl-2-methylpropylamine, N-Methyl-N-isobutylamine, N-Methylisobutylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13N/c1-5(2)4-6-3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CNCC(C)C |
| Nombre IUPAC | N,2-dimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 87.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.1048 |