Learn More
Clorhidrato de N-metilisoamilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylisoamylamine Hydrochloride |
| CAS | 2419-59-2 |
| Fórmula molecular | C6H15N .HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methylisopentylamine Hydrochloride, N-Isoamyl-N-methylamine Hydrochloride, N-Methyl-3-methylbutanamine Hydrochloride, N-Methyl-3-methylbutylamine Hydrochloride, N-Methyl-N-(3-methylbutyl)amine Hydrochloride, N-Methylisoamylamine Hydrochloride, N-Methylisopentylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-6(2)4-5-7-3;/h6-7H,4-5H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | N,3-dimetilbutan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 137.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0971 |