Learn More
Anhídrido de N-metilisatoico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463257 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15463257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24099.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylisatoic anhydride
CAS 10328-92-4
Punto de fusión ∼160°C (decomposition)
Fórmula molecular C9H7NO3
Número MDL MFCD00006815
Cantidad 100 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo n-methylisatoic anhydride, 1-methyl-1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, n-methyl ia, 1-methyl-2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1-methyl, n-methyl-n-carboxyanthranilic anhydride, methyl-n-carboxyanthranilic anhydride, 1-methylbenzo d 1,3-oxazine-2,4-dione, n-methyl isotoic anhydride, 1-methyl-2,4-dihydro-1h-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Clave InChI KJMRWDHBVCNLTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
Nombre IUPAC 1-metil-3,1-benzoxazina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 177.159
PubChem CID 25160
ChEBI CHEBI:59054
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico