Learn More
N-Metiliminostilbeno (N-Metil-2,2'-iminostilbeno), Mikromol™
Código de producto. 30049819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049819 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049819 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3977.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-Metiliminostilbeno (N-Metil-2,2'-iminostilbeno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2,2'-iminostilbene
CAS 52249-32-8
Nombres de analitos o componentes N-Methyl-2,2'-iminostilbene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Methyl-5H-dibenz[b,f]azepine, 5-Methyldibenz[b,f]azepine, N-Methyl-2,2'-iminostilbene, RP 26443
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N/c1-16-14-8-4-2-6-12(14)10-11-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-11H,1H3
SMILES CN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 11-metilbenzo[b][1]benzazepina
Peso molecular (g/mol) 207.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1048 g/mol