Learn More
Ácido N-Metiliminodiacético, TRC
Código de producto. 30475702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30475702 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30475702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM313238100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyliminodiacetic Acid
CAS 4408-64-4
Fórmula molecular C5 H9 N O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Glycine, N-(carboxymethyl)-N-methyl- (9CI, ACI), Acetic acid, (methylimino)di- (6CI, 7CI, 8CI), N-(Carboxymethyl)-N-methylglycine (ACI), (Carboxymethyl-methyl-amino)-acetic acid, (Methylimino)diacetic acid, 2,2'-(Methylazanediyl)diacetic acid, 2,2'-Methyliminodiacetic acid, 2-[(Carboxymethyl)(methyl)amino]acetic acid, 2-[Carboxymethyl(methyl)amino]acetic acid, Methylimidodiacetic acid, MIDA, N-Methylaminodiacetic acid, N-Methyliminodiacetic acid, NSC 11773
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[carboximetil(metil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 147.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0532