Learn More
Ácido N-metiliminodiacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Methyliminodiacetic acid is used to prepare bis-(1H-benzoimidazol-2-ylmethyl)-methyl-amine by condensation with benzene-1,2-diamine. It is involved in Suzuki cross-coupling with N-methyliminodiacetic acid (MIDA) boronates. It acts as a reagent utilized for protecting boronic acids and as a chelating agent for various metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el ácido N-metiliminodiacético se utiliza para preparar la bis-(1H-benzoimidazol-2-ilmetil)-metil-amina por condensación con benceno-1,2-diamina. Participa en el acoplamiento cruzado de Suzuki con boronatos de ácido N-metiliminodiacético (MIDA). Actúa como un reactivo que se utiliza para proteger los ácidos borónicos y como agente quelante para diversos metales.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Incompatible con bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyliminodiacetic acid |
| Punto de fusión | ∽220°C (decomposition) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1765449 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.13 |
| Porcentaje de pureza | 99% |