Learn More
Ácido N-metiliminobis(metilenfosfónico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyliminobis(methylenephosphonic acid) |
| CAS | 5995-25-5 |
| Fórmula molecular | C3H11NO6P2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | ((methylazanediyl)bis(methylene))bis(phosphonic acid) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H11NO6P2/c1-4(2-11(5,6)7)3-12(8,9)10/h2-3H2,1H3,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10) |
| SMILES | O=P(O)(CN(CP(O)(O)=O)C)O |
| Peso molecular (g/mol) | 219.07 |