Learn More
N-Metilhidroxilamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30473340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473340 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30473340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31278010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 4229-44-1
Fórmula molecular CH6ClNO
Cantidad 10 g
Sinónimo Methylhydroxylamine Hydrochloride, Methylhydroxylammonium Chloride, N-Hydroxy-N-methanamine Hydrochloride, N-Hydroxy-N-methylammonium Chloride, N-Hydroxymethanamine Hydrochloride, N-Methylhydroxylamine Hydrochloride, N-Methylhydroxylammonium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-2-3;/h2-3H,1H3;1H
SMILES Cl.CNO
Nombre IUPAC N-metilhidroxilamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 83.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.0138