Learn More
Clorhidrato de N-metiloxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391537 5 g 5 g
11301547 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02202.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4229-44-1 | CH6ClNO | 83.52 g/mol
N-Methylhydroxylamine hydrochloride is used as an inorganic catalyst used in the transamidation of primary amides with amines. It is employed in constructing hydroxamates, important functional groups for the complexation of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de N-metilhidroxilamina se utiliza como catalizador inorgánico utilizado en la transamidación de amidas primarias con aminas. Se emplea en los compuestos de hidroxamatos, importantes grupos funcionales para la complexación del hierro.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4229-44-1
Fórmula molecular CH6ClNO
Peso molecular (g/mol) 83.52
Número MDL MFCD00012597
Clave InChI RGZRSLKIOCHTSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylhydroxylamine hydrochloride, methylhydroxylammonium chloride, methylhydroxylamine hydrochloride, n-methylhydroxylamine hcl, unii-mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-methylhydroxylammonium chloride, mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride 1:1, menhoh.hcl
PubChem CID 77906
Nombre IUPAC N-metilhidroxilamina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CNO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylhydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión 80°C to 86°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3541409
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.52
Porcentaje de pureza 98%