Learn More
N-Methylhydantoin, MedChemExpress
Código de producto. 16415586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16415586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16415586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113382
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress N-Methylhydantoin is a product of degradation of creatinine by bacteria.
N-Methylhydantoin is a product of degradation of creatinine by bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylhydantoin
Forma física Powder
CAS 616-04-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6N2O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (876.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(CN1C)=O
Peso molecular (g/mol) 114.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 97.0%