Learn More
n-metilhexilamina, TRC
Código de producto. 30475496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475496 500 mg 500 miligramos
30468578 250 mg 250 miligramos
30474513 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM336470500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35161-70-7
Fórmula molecular C7H17N
Peso molecular (g/mol) 115.22
Sinónimo N-Methyl-1-hexanamine, Hexylmethylamine, Methylhexylamine, N-Hexyl-N-methylamine, N-Hexylmethylamine, N-Methyl-1-aminohexane, N-Methyl-1-hexylamine, N-Methyl-N-hexylamine, N-Methylhexanamine
Nombre IUPAC N-metilhexan-1-amina
SMILES CCCCCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Methylhexylamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7-8-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1361