Learn More
N-Metilguanidina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30475742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475742 250 g 250 g
30470969 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM311776250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21770-81-0
Fórmula molecular C2H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 109.56
Sinónimo N-Methylguanidine monohydrochloride, Methylguanidinium Chloride
Nombre IUPAC 1-metilguanidina; Cloruro
SMILES Cl.CNC(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylguanidine Hydrochloride
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0407