Learn More
N-Metilguanidina-d3 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30481900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481900 50 mg 50 miligramos
30466129 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30481900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31177550MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246820-23-4
Fórmula molecular C2 2H3 H4 N3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 112.58
Nombre IUPAC 1-(trideuteriometil)guanidina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])NC(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-d3-guanidine, Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0595