Learn More
Antimoniato de N-metilglucamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylglucamine Antimonate |
| CAS | 133-51-7 |
| Fórmula molecular | C7H17NO5 . HSbO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | D-Glucitol','1-deoxy-1-(methylamino)-','trioxoantimonate(1-) (9CI), D-Glucitol','1-deoxy-1-(methylamino)-','compd. with antimonic acid (HSbO3) (1:1), Glucitol','1-deoxy-1-(methylamino)-','antimonate(V) (7CI), Glucitol','1-deoxy-1-(methylamino)-','compd. with antimonic acid (HSbO3) (1:1)','D- (8CI), Antimonate (SbO31-)','hydrogen','compd. with 1-deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol (1:1) (9CI), Antimonic acid (HSbO3)','compd. with D-1-deoxy-1-(methylamino)glucitol (1:1) (8CI), 2168RP, Glucantim, Glucantime, Meglumine antimonate, Meglumine antimoniate, Methylglucamine antimonate, N-Methylglucamine antimonate, Protostib, RP 2168 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO5.H2O.2O.Sb/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9;;;;/h4-13H,2-3H2,1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1/t4-,5+,6+,7+;;;;/m0..../s1 |
| SMILES | CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[Sb](=O)=O |
| Nombre IUPAC | hidroxi(dioxo)-λ ^{5}-estibano;(2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol |
| Peso molecular (g/mol) | 365.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.0071 |