Learn More
N-metilformanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylformanilide |
| CAS | 93-61-8 |
| Fórmula molecular | C8H9NO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Methylphenylformamide, N-Formyl-N-methylaniline, N-Methyl-N-formylaniline, N-Methyl-N-phenylformamide, N-Methylformanilide, N-Phenyl-N-methylformamide, NSC 3828 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3 |
| SMILES | CN(C=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-fenilformamida |
| Peso molecular (g/mol) | 135.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0684 |