Learn More
N-metilformanilida, TRC
Código de producto. 30470011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30470011 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30470011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3053605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Methylformanilide
CAS 93-61-8
Fórmula molecular C8H9NO
Cantidad 5 g
Sinónimo Methylphenylformamide, N-Formyl-N-methylaniline, N-Methyl-N-formylaniline, N-Methyl-N-phenylformamide, N-Methylformanilide, N-Phenyl-N-methylformamide, NSC 3828
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
SMILES CN(C=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC N-metil-N-fenilformamida
Peso molecular (g/mol) 135.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0684
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.