Learn More
N-Metilformanilida, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498338 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 g
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13498338 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10695362 5 g Glass Bottle 5 g
10133130 100 g Frasco de vidrio 100 g
10542521 500 g Frasco de vidrio 500 g
10123130 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13498338 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126810100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-61-8 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-61-8
Número MDL MFCD00003283
Clave InChI JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
PubChem CID 66737
Nombre IUPAC N-metil-N-fenilformamida
SMILES CN(C=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylformanilide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.0°C to 13.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 243.0°C to 244.0°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C8H9NO
Fórmula lineal HCON(CH3)C6H5
Índice de refracción 1.5600 to 1.5620
Cantidad 10 kg
Beilstein 12,234
Fieser 01,68
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Peso molecular (g/mol) 135.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylformanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.