Learn More
N-Metilformanilida, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 g
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133130 100 g Frasco de vidrio 100 g
10695362 5 g Glass Bottle 5 g
10542521 500 g Frasco de vidrio 500 g
10123130 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
13498338 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10133130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126811000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-61-8 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-61-8
Número MDL MFCD00003283
Clave InChI JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
PubChem CID 66737
Nombre IUPAC N-metil-N-fenilformamida
SMILES CN(C=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylformanilide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.0°C to 13.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 243.0°C to 244.0°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9NO
Fórmula lineal HCON(CH3)C6H5
Índice de refracción 1.5600 to 1.5620
Cantidad 100 g
Beilstein 12,234
Fieser 01,68
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Peso molecular (g/mol) 135.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylformanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.