Learn More
N-metilformamida, TRC
Código de producto. 30134668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134668 100 g 100 g
30011426 50 g 50 g
30011304 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM305380100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-39-7
Fórmula molecular C2H5NO
Peso molecular (g/mol) 59.07
Sinónimo Methylformamide, Monomethylformamide, N-Methylformimidic Acid, N-Monomethylformamide, NSC 3051
Nombre IUPAC N-metilformamida
SMILES CNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylformamide
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.0371