Learn More
N-Metilformamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396706 1000 g 1 Kg
11376706 50 g 50 g
11386706 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03908.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-39-7 | C2H5NO | 59.068 g/mol
N-Methylformamide is used to prepare methyl isocyanate. It is used as an extraction solvent for aromatic hydrocarbons and acts as a ligand in coordination chemistry. It is employed as a solvent in oil refineries and in aluminum electrolytic capacitors. Further, it is used as a reagent in organic synthesis. In addition to this, it is used as an investigational anticancer drug and an intermediate in the production of some pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metilformamida se utiliza para preparar el metil isocianato. Se utiliza como disolvente de extracción para hidrocarburos aromáticos y actúa como ligando en química de coordinación. También se emplea como disolvente en refinerías de petróleo y en condensadores electrolíticos de aluminio, y como reactivo en la síntesis orgánica. Además, se utiliza como un fármaco anticanceroso en investigación y un intermedio en la producción de algunos compuestos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con agua, acetona y etanol. No miscible con éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-39-7
Fórmula molecular C2H5NO
Peso molecular (g/mol) 59.068
Número MDL MFCD00003280
Clave InChI ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
PubChem CID 31254
ChEBI CHEBI:7438
Nombre IUPAC N-metilformamida
SMILES CNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylformamide
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.018
Punto de ebullición 181°C to 185°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Fórmula lineal HCONHCH3
Índice de refracción 1.432
Cantidad 1000 g
Beilstein 1098352
Índice Merck 14,6076
Información de solubilidad Miscible with water,acetone and ethanol. Immiscible with ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylformamide