Learn More
N-metilform-d1-amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylformamide-1-D |
| CAS | 26103-38-8 |
| Fórmula molecular | C2H4DNO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Formamide-1-d, N-methyl- (7CI, 8CI, 9CI), N-Methylformamide-D, N-Methylformamide-1-D, N-Methylformamide-d |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i2D |
| SMILES | [2H]C(NC)=O |
| Nombre IUPAC | N-metilformamida-1-d |
| Peso molecular (g/mol) | 60.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.04 |