Learn More
Clorhidrato de N-metilfluoxetina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-metilfluoxetina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Fluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 885101-12-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methyl Fluoxetine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18H21ClF3NO |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride |
| SMILES | CN(C)CCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 359.81 |
| Cantidad | 25 mg |