Learn More
N-metiletilendiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylethylenediamine |
| CAS | 109-81-9 |
| Fórmula molecular | C3H10N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N1-Methyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)methylamine, 1-(Methylamino)-2-aminoethane, 1-Methylethylenediamine, 2-(Methylamino)ethanamine, 2-(Methylamino)ethylamine, N-Methyl-1,2-diaminoethane, N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-Methyl-1,2-ethylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H10N2/c1-5-3-2-4/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CNCCN |
| Nombre IUPAC | N'-metiletano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 74.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.0844 |