Learn More
N-metiletilendiamina, TRC
Código de producto. 30479294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479294 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30479294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM220828100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylethylenediamine
CAS 109-81-9
Fórmula molecular C3H10N2
Cantidad 100 mg
Sinónimo N1-Methyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)methylamine, 1-(Methylamino)-2-aminoethane, 1-Methylethylenediamine, 2-(Methylamino)ethanamine, 2-(Methylamino)ethylamine, N-Methyl-1,2-diaminoethane, N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-Methyl-1,2-ethylenediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H10N2/c1-5-3-2-4/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CNCCN
Nombre IUPAC N'-metiletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 74.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0844