Learn More
N-Metiletilenodiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylethylenediamine |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.8400g/mL |
| Punto de ebullición | 114.0°C to 116.0°C |
| Temperatura de inflamación | 41°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- N-Methylethylenediamine
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.