Learn More
N-metildodecilamina, TRC
Código de producto. 30467968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30467968 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30467968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22080050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyldodecylamine
CAS 7311-30-0
Fórmula molecular CH3(CH2)11NHCH3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-Dodecanamine, N-methyl- (9CI, ACI), Dodecylamine, N-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-Methyl-1-dodecanamine (ACI), Dodecylmethylamine, Laurylmethylamine, N-Dodecylmethylamine, N-Lauryl-N-methylamine, N-Methyl-1-aminododecane, N-Methyl-N-dodecylamine, N-Methyldodecanamine, N-Methyldodecylamine, N-n-Dodecyl-N-methylamine, N-n-Dodecylmethylamine, NSC 165791
Fórmula InChI InChI=1S/C13H29N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h14H,3-13H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCNC
Nombre IUPAC N-metildodecan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 199.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.23