Learn More
N-metildodecilamina, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | N-Methyldodecylamine |
| CAS | 7311-30-0 |
| Fórmula molecular | CH3(CH2)11NHCH3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Dodecanamine, N-methyl- (9CI, ACI), Dodecylamine, N-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-Methyl-1-dodecanamine (ACI), Dodecylmethylamine, Laurylmethylamine, N-Dodecylmethylamine, N-Lauryl-N-methylamine, N-Methyl-1-aminododecane, N-Methyl-N-dodecylamine, N-Methyldodecanamine, N-Methyldodecylamine, N-n-Dodecyl-N-methylamine, N-n-Dodecylmethylamine, NSC 165791 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H29N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h14H,3-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCNC |
| Nombre IUPAC | N-metildodecan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 199.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.23 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?