Learn More
N-Metildietanolamina-13C,d3 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30470776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470776 25 mg 25 miligramos
30466865 5 mg 5 miligramos
30479529 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30470776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30162725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1781841-60-8
Fórmula molecular C413CH10D3NO2.HCl
Peso molecular (g/mol) 159.63
Sinónimo 2,2'-(Methylimino)bis[ethanol]-13C,d3 Hydrochloride, 2,2'-(Methylimino)diethanol-13C,d3 Hydrochloride, 2-[(2-Hydroxyethyl)(methyl)amino]ethanol-13C,d3 Hydrochloride, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methylamine-13C,d3 Hydrochloride, N,N-Di(2-hydroxyethyl)-N-methylamine-13C,d3 Hydrochloride, N,N-Di(2-hydroxyethyl)methanamine-13C,d3 Hydrochloride, N,N-Di(2-hydroxyethyl)methylamine-13C,d3 Hydrochloride, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylethanolamine-13C,d3 Hydrochloride, N-Methyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)amine-13C,d3 Hydrochloride, N-Methyl-N,N-diethanolamine-13C,d3 Hydrochloride, N-Methylbis(2-hydroxyethyl)amine-13C,d3 Hydrochloride, N-Methyliminodiethanol-13C,d3 Hydrochloride
Nombre IUPAC 2,2'-((metil-13C-d3)azanediil)bis(etano-1-ol) hidrocloruro
SMILES OCCN([13C]([2H])([2H])[2H])CCO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyldiethanolamine-13C,D3 Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO2.ClH/c1-6(2-4-7)3-5-8;/h7-8H,2-5H2,1H3;1H/i1+1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1