Learn More
N-metilcitisina, TRC
Código de producto. 17964195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964195 10 mg 10 miligramos
17930465 50 mg 50 miligramos
17991275 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29468010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-86-2
Fórmula molecular C12 H16 N2 O
Peso molecular (g/mol) 204.27
Sinónimo (-)-N-Methylcytisine, 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-, (1R,5S)-, 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-, (1R)-, Cytisine, 12-methyl- (8CI), Cytisine, N-methyl- (7CI), Cytisine, methyl- (6CI), (-)-N-Methylcytisine, (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-3-methyl-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, Caulophyllin, Caulophylline, N-Methylcytisine
SMILES CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylcytisine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1263
Porcentaje de pureza >95%