Learn More
n-metilciclopropanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Methylcyclopropanamine |
| CAS | 5163-20-2 |
| Fórmula molecular | C4H9N |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9N/c1-5-4-2-3-4/h4-5H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CNC1CC1 |
| Nombre IUPAC | N-metilciclopropanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 71.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 71.0735 |