Learn More
N-Metilciclopropanamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30482721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482721 2.5 g 2.50 g
30465930 5 g 5 g
30481688 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2950432.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67376-94-7
Fórmula molecular C4 H9 N . H Cl
Peso molecular (g/mol) 107.58
Sinónimo (Methyl)(Cyclopropyl)Amine Hydrochloride, N-Cyclopropylmethylamine Hydrochloride
Nombre IUPAC N-metilciclopropanamina; Cloruro
SMILES Cl.Cnc1Cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylcyclopropanamine Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9N.ClH/c1-5-4-2-3-4;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0502