Learn More
N-Metilciclohexilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10726181 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10071610 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10598873 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10726181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146990050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-60-7
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.20
Número MDL MFCD00003832
Clave InChI XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
PubChem CID 7514
ChEBI CHEBI:59018
Nombre IUPAC N-metilciclohexanamina
SMILES CNC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylcyclohexylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -8.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 149.0°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11NHCH3
Índice de refracción 1.4545 to 1.4565
Cantidad 5 mL
Beilstein 12, 6
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 5.4 wt% (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ehter
Viscosidad 1.58 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylcyclohexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.