Learn More
N-Metilciclohexilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393287 25 mL 25 ml
11303297 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13872.AC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-60-7
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.20
Número MDL MFCD00003832
Clave InChI XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
PubChem CID 7514
ChEBI CHEBI:59018
Nombre IUPAC N-metilciclohexanamina
SMILES CNC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylcyclohexylamine
Punto de fusión -8°C
Punto de ebullición 149°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Cantidad 25 mL
Número UN UN2734
Beilstein 1523664
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 98%