Learn More
N-Metilciclohexanamina, TRC
Código de producto. 30477168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477168 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30477168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2948605G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylcyclohexanamine
CAS 100-60-7
Fórmula molecular C7H15N
Cantidad 5 g
Sinónimo (Methylamino)cyclohexane, Cyclohexylmethylamine, Methylcyclohexylamine, N-Cyclohexyl-N-methylamine, N-Cyclohexylmethylamine, N-Methyl-N-cyclohexylamine, N-Methylcyclohexanamine, N-Methylcyclohexylamine, NSC 434, SC 79B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
SMILES CNC1CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 113.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.1204