Learn More
N-Metilcarbonil-2-cloroacetamidrazona, TRC
Código de producto. 30004148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004148 100 mg 100 miligramos
30004145 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM261290100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155742-64-6
Fórmula molecular C4 H8 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 165.58
Nombre IUPAC metil-[(2-cloroetanimidoil)amino]carbamato
SMILES COC(=O)NNC(=N)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2H2,1H3,(H2,6,7)(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0305