Learn More
N-Metilcarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11936721 5 g 5 g
11946721 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441050050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1484-12-4 | C13H11N | 181.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1484-12-4
Fórmula molecular C13H11N
Peso molecular (g/mol) 181.24
Clave InChI SDFLTYHTFPTIGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylcarbazole, 9-methyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-methyl, carbazole, 9-methyl, n-methyldibenzopyrrole, unii-76sop090pg, ccris 6846, n-methyl carbazole, pubchem17421, 9-methylcarbazole
PubChem CID 15142
Nombre IUPAC 9-metilcarbazol
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylcarbazole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86.0°C to 89.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 163.0°C to 167.0°C (0.4 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylcarbazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.