Learn More
Pinacol éster de ácido N-metilcarbazol-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11956721 5 g 5 g
11946691 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1217891-71-8 | C19H22BNO2 | 307.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217891-71-8
Fórmula molecular C19H22BNO2
Peso molecular (g/mol) 307.20
Número MDL MFCD16294552
Clave InChI AVCKYKVGQYBADD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl carbazole, amtb254, 9-methyl-9h-carbazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9-methyl-9h-carbazole
PubChem CID 56924967
SMILES CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 151.7°C to 152.4°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 9-metil-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)carbazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.