Learn More
N-(metilcarbamoil) sulfanilamida-N4-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Methylcarbamoyl) Sulfanilamide-N4-acetate |
| CAS | 18431-25-9 |
| Fórmula molecular | C10H12N2O5S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl (4-acetamidophenyl)sulfonylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O5S/c1-7(13)11-8-3-5-9(6-4-8)18(15,16)12-10(14)17-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14) |
| SMILES | COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | metil-N-(4-acetamidofenil)sulfonilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 272.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0467 |